Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Schläuche für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Thermo Scientific™ PEEK-Kapillarschlauch
Artikelnummer. 10573225 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Gesamtlänge (metrisch) | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Farbe | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10573225 | 5 cm | 0,005 in. | Rot | 1 Stück |
| 10259914 | 10 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10280195 | 100 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10302185 | 20 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10794267 | 30 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10006604 | 5 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10678515 | 50 cm | 0,003 in. | Naturfarben | 1 Stück |
| 10552265 | 10 cm | 0,005 in. | Rot | - |
| 10609993 | 20 cm | 0,005 in. | Rot | 1 Stück |
| 10069382 | 30 cm | 0,005 in. | Rot | 1 Stück |
| 10766524 | 50 cm | 0,005 in. | Rot | 1 Stück |
| 10498084 | 100 cm | 0,007 in. | Gelb | 1 Stück |
| 10381485 | 20 cm | 0,007 in. | Gelb | 1 Stück |
| 10594665 | 30 cm | 0,007 in. | Gelb | 1 Stück |
| 10439244 | 50 cm | 0,007 in. | Gelb | 1 Stück |
| 10249414 | 10 cm | 0,010 in. | Blau | 1 Stück |
| 10504255 | 100 cm | 0,010 in. | Blau | 1 Stück |
| 10574855 | 30 cm | 0,010 in. | Blau | 1 Stück |
| 10752917 | 5 cm | 0,010 in. | Blau | - |
| 10076304 | 50 cm | 0,010 in. | Blau | 1 Stück |
| 10581305 | 100 cm | 0,020 in. | Orange | 1 Stück |
| 10161033 | 20 cm | 0,020 in. | Orange | 1 Stück |
| 10464793 | 30 cm | 0,020 in. | Orange | 1 Stück |
| 10180553 | 50 cm | 0,020 in. | Orange | 1 Stück |
Artikelnummer. 10573225
Marke: Thermo Scientific™ 370055
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen für Ihre Rheodyne HPLC-Probeninjektoren. Aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK erhältlich.
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biokompatibel
- Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
- Für eine Vielzahl von HPLC-Anwendungen geeignet
- Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Rheodyne HPLC-Probeninjektoren |
| Typ | Kapillarschlauch |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.127 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,969 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 cm |
| Material | PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.