Learn More
Idex PEEK LOW- PRESSURE UNIONS, TEES, CROSSES AND KITS
Artikelnummer. 15257036 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,02 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15257036
Marke: Idex 0200810
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Combine, split, or intersect fluid streams throughout your system with the Low-Pressure Tee Assembly.
  • Manufactured from inert polymers.
  • 1/4-28 flat-bottom ports.
  • Max pressure of 1000 psi (69 bar).
  • 0.020 in. thru-hole diameter.
  • PEEK body.
  • Use Tee connectors in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system.
  • Handy mounting holes make it a snap to mount connectors.
  • Tee connector assemblies come complete with nuts and ferrules.
Spezifikation
Typ Tee
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 302°F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Verpackungsmenge 1 Kit
Enthält Niederdruckanschlüsse, T-Stücke, Kreuzverbinder
Beschreibung Chromatographie-Anschlusskit
Material PEEK
Druck 500 bis 1000 psi