Learn More
Cytiva Schlauch-Kit aus PEEK/ETFE
Artikelnummer. 12491120 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,58 mm
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12491120 1,58 mm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12491120 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18112214
Lager vorrätig
Spezifikation
Zur Verwendung mit Klassischer AKTAexplorer
Typ Schlauchkit
Enthält PEEK 1 x Tubing G1, PEEK 1 x Tubing G2, PEEK 1 x Tubing G3, PEEK 1 x Tubing G4, PEEK 1 x Tubing G5, PEEK 1 x Tubing G6, PEEK 1 x Tubing G7, PEEK 1 x Tubing G8, PEEK 1 x Tubing G9, PEEK 1 x Tubing G10, EFTE 1 x Tubing G11, EFTE 1 x Tubing G12, EFTE 1 x Tubing G13, EFTE 1 x Tubing G14, EFTE 1 x Tubing G15, EFTE 1 x Tubing W3, 1/6 in. PEEK 40 x Finger tight Connector
Außendurchmesser (metrisch) 1,58 mm
Material ETFE/PEEK