Learn More
Cytiva Schlauch-Kit aus PEEK/ETFE
Artikelnummer. 12461120 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,50 mm
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 12461120
Marke: Cytiva 18112164
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit AKTAexplorer 100
Typ Schlauchkit
Enthält 0,27 m L PEEK-Schläuche, 0,55 m L PEEK 1 x Schläuche, 0,16 m L ETFE 1 x Schläuche, 0,45 m L ETFE 1 x Schläuche, 0,12 m L ETFE 1 x Schläuche, 0,5 m L ETFE 1 x Schläuche, 1/6 in. 20 x Fingertight-Anschluss
Innendurchmesser (metrisch) 0,50 mm
Material ETFE/PEEK