Learn More
Cytiva Männlicher PEEK Anschluss
Artikelnummer. p-8001181 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anschlüsse:
1/16 in., männlich
1/16 in., männlich auf 1/16 in männlich für Schläuche, Innendurchmesser 0,13 mm
1/16 in., männlich auf 1/16 in männlich für Schläuche, Innendurchmesser 0,25 mm
1/16 in.-Buchse auf M6-Stecker
3 x 5/16 in., weiblich
3/16 in., männlich
M6 weiblich an 5/16 in., männlich
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 PCS
2 Stück
Artikelnummer. 11515724
Marke: Cytiva 18111257
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbindungsschläuche unterschiedlicher Durchmesser. Cytiva Life Sciences™ PEEK-Steckverbinder sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
  • Chromatographiezubehör
  • Komplette Packungsgröße 2
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Anschlussgrößen und Innendurchmessern
  • Zur Verwendung mit Chromatographieschläuchen
  • Verbindungsstücke aus Polyetheretherketon (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Steckverbinder
Anschlüsse 1/16 in.-Buchse auf M6-Stecker
Material PEEK