Learn More
Vici Valco Instruments™ Einteiliger Fingertight-Säulenverbinder aus PEEK
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
Beschreibung
- Selbstjustierend – kein Totvolumen für alle Anschlusstypen
- Vier Bohrungsgrößen
- Biokompatibel
- Passt sich automatisch an alle Pilotlängen an
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Säulenkupplung |
| Farbe | Blau |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Säulen |
| Material | PEEK |