Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Schlauch, 1/16 in. Außendurchmesser, 10 ft.
Artikelnummer. 16652562
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,0025 in.
0,004 in.
0,005 in.
0,007 in.
0,010 in.
0,013 in.
0,015 in.
0,020 in.
0,030 in.
0,040 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Farbe unitSize
16652562 0,0025 in. Naturfarben 1 Stück
15780999 0,004 in. Schwarz 1 Stück
15721009 0,005 in. Rot 1 Stück
15761009 0,007 in. Gelb 1 Stück
15701019 0,010 in. Blau 1 Stück
15741019 0,013 in. Orange 1 Stück
15781019 0,015 in. Grau 1 Stück
16692562 0,015 in. Naturfarben 1 Stück
15721029 0,020 in. Orange 1 Stück
15701039 0,030 in. Grün 1 Stück
15761029 0,030 in. Rot 1 Stück
15741039 0,040 in. Naturfarben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16652562 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 130200250010F
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Farbe Naturfarben
pH-Bereich 2 bis 14
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 483 bar (7000 psi)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Nur für Forschungszwecke