Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/16 Zoll Außendurchmesser, 100 Fuß
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,0025 in.
0,004 in.
0,005 in.
0,007 in.
0,010 in.
0,013 in.
0,015 in.
0,020 in.
0,030 in.
0,040 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Specifications
Specifications
| Farbe | Schwarz |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximaler Druck | 483 bar (7000 psi) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Nur für Forschungszwecke