Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 1/32 Zoll Außendurchmesser, 5 Fuß
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,010 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximaler Druck | 345 bar (5000 psi) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Nur für Forschungszwecke