Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Schlauch, 1/32 in. Außendurchmesser, 5 ft.
Artikelnummer. 16692552
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,0025 in.
0,004 in.
0,005 in.
0,007 in.
0,010 in.
0,015 in.
0,020 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Naturfarben
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Farbe Packungsgröße
16692552 0,004 in. Schwarz 1 Stück
16652552 0,0025 in. Naturfarben 1 Stück
15700989 0,005 in. Rot 1 Stück
15740989 0,007 in. Gelb 1 Stück
15780989 0,010 in. Blau 1 Stück
15720999 0,015 in. Grau 1 Stück
16632562 0,015 in. Naturfarben 1 Stück
15760999 0,020 in. Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16692552 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 13010040065F
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Farbe Schwarz
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,004 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/32 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 345 bar (5000 psi)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Nur für Forschungszwecke