Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Schlauch, 1/8 in. Außendurchmesser, 10 ft.
Artikelnummer. 15721049
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,062 in.
0,080 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
15721049 0,080 in. 1 Stück
15781039 0,062 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721049 Lieferant Trajan Scientific and Medical Lieferanten-Nr. 130308000010F
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Farbe Naturfarben
pH-Bereich 2 bis 14
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,080 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 3,000 psi (207 bar)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Nur für Forschungszwecke