Learn More
Saint Gobain Life Sciences PEEK Schläuche
Artikelnummer. 11716319
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.51 mm
0.76 mm
Farbe:
Grün
Orange
Packungsgröße:
1.50 Meter
Artikelnummer. 11716319
Marke: Saint Gobain Life Sciences 0200630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diesen biokompatiblen Schlauch für eine Vielzahl von Hochdruckanwendungen und Analysesystemen. Saint Gobain Performance Plastics™ PEEK-Schläuche haben eines der höchsten Festigkeits-Gewicht-Verhältnisse von thermoplastischen Schläuchen und die erforderliche Festigkeit, um einem kontinuierlichen Einsatz bei HPLC-Druck standzuhalten.
  • Flexibel
  • Leicht
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Stabilität
  • Glatte Innenfläche
  • Kann leicht auf die benötigte Länge zugeschnitten werden
  • Alternative für Edelstahlrohre
  • Erhältlich in vielen Größen und Farbschemata
  • Biokompatibel
  • Hochtemperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kapillarschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,03 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 1.52 m
Material PEEK
Maximaler Druck 3000 psi
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 212 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C