Learn More
IDEX Health & Science, LLC PEEK Schläuche
Artikelnummer. 13099892
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,005 in.
0,007 in.
0,010 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
13099892 0,007 in. 1 Stück
13029962 0,005 in. 1 Stück
13023173 0,010 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13099892 Lieferant IDEX Health & Science, LLC Lieferanten-Nr. 0200603
Verfügbar ab: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biokompatible Schläuche, die für Hochdruckanwendungen optimiert sind
PEEK Schläuche sind biokompatibel und für den Einsatz im Hochdruckbereich optimiert. Seine charakteristischen Materialien machen sie für die meisten Lösungsmittel inert und sorgen für eine glatte Innenoberfläche, die die Auflösung der Probenbänder verbessert. Schläuche sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
  • PEEK-Schläuche
  • Länge: 5 ft.
  • Biokompatibel
  • Optimiert für Hochdruckanwendungen.
  • Inert gegenüber den meisten Lösungsmitteln
  • Glatte Innenfläche zur Verbesserung der Auflösung von Probenbändern
Specifications
Typ Schläuche für die Chromatographie
Autoklavierbar Nein
Farbe Gelb
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,007 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,18 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,588 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft
Gesamtlänge (metrisch) 1,524 m
Material PEEK