missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360 μ m Außendurchmesser, 100 ft

Artikelnummer. 15711069
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
100 μm (0.004 Zoll)
125 μm (0.005 Zoll)
150 μm (0.006 Zoll)
50 μm (0.002 Zoll)
75 μm (0.003 Zoll)
Farbe:
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15711069

Marke: Trajan Scientific and Medical 1304006002100F

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Speziell für moderne LC-, LCMS- und Automatisierungsanwendungen entwickelt. Eine flexible Alternative zu Edelstahlrohren in Hochdruckanwendungen gewährleistet die Reproduzierbarkeit Ihrer Chromatographieflussraten und Ergebnisse durch glatte Innenfläche sowie konsistente und enge tolerierte Innendurchmesser

  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
  • Bio-inert und biokompatibel
  • Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
  • Auslauffreie Farbstoffe
  • Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
  • Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
  • Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden

Spezifikation

Farbe Gelb
pH-Bereich 2 bis 14
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 150 μm (0.006 Zoll)
Außendurchmesser (metrisch) 360 μm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Material PEEK
Maximaler Druck 2,000 psi (138 bar)
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt