missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche, 360 μ m Außendurchmesser, 100 ft
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 50 μm (0.002 Zoll) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 360 μm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximaler Druck | 345 bar (5000 psi) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?