Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK-Schläuche ,360 μm Außendurchmesser, 5 Fuß
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
100 μm (0.004 Zoll)
125 μm (0.005 Zoll)
150 μm (0.006 Zoll)
50 μm (0.002 Zoll)
75 μm (0.003 Zoll)
Farbe:
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gegenüber den am häufigsten verwendeten Lösungsmitteln inert. Ausnahmen sind sehr ätzende Reagenzien, starke Säuren und Basen
- Bio-inert und biokompatibel
- Farbcodiert gemäß Industriestandards zur einfachen Identifizierung des Innendurchmessers
- Auslauffreie Farbstoffe
- Glatte Innenwände und präzise Innendurchmesser
- Eignet sich sowohl für Polymerarmaturen als auch für Edelstahlarmaturen
- Kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 50 μm (0.002 Zoll) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 360 μm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximaler Druck | 345 bar (5000 psi) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C |
Nur für Forschungszwecke