Learn More
Vici Valco Instruments™ PEEK Schläuche
Artikelnummer. 13113573
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.75 mm
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
3 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Farbe Packungsgröße
13113573 0.75 mm Grün 3 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13113573 Lieferant Vici Valco Instruments™ Lieferanten-Nr. 724JRT6003M3
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Farbcodierte PEEK-Schläuche, die stark genug für den kontinuierlichen Einsatz bei HPLC-Druck sind, ohne zu schwellen oder bersten. Vici Valco Instruments™ PEEK-Schläuche sind unempfindlich gegen Halogenidsalze, hochfeste Puffer oder andere aggressive mobile Phasen, die Edelstahl korrodieren
  • Farbcodiert nach Größe (Innendurchmesser) und Länge
  • Robust genug, um der kontinuierlichen Verwendung bei HPLC-Druck ohne Quellung oder Bersten standzuhalten
  • Unempfindlich gegen Halogenidsalze, hochfeste Puffer oder andere aggressive mobile Phasen, die Edelstahl korrodieren
  • Die Polymeroberfläche lässt keine Metallionen in das Eluent ab
  • Die Polymeroberfläche entzieht der Probe keine metallempfindlichen Komponenten
  • Hinweis: Dichlormethan, THF und DMSO können eine Quellung in PEEK verursachen, und konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen PEEK an.
Spezifikation
Typ Schläuche
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.75 mm
Material PEEK
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C