Learn More
Cytiva PEEK Union
Artikelnummer. 12646185 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlüsse:
1/16 Stecker
1/16 in. Weiblich bis 1/16 in. Weiblich
5/16 in.-Buchse auf 1/16 in.-Stecker
M6, Innen, auf 1/16 Zoll, Außen
Packungsgröße:
5 Packungen
5 Stück
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlüsse Packungsgröße
12646185 1/16 in. Weiblich bis 1/16 in. Weiblich 5 Stück
12534317 5/16 in.-Buchse auf 1/16 in.-Stecker 8 Stück
11340072 M6, Innen, auf 1/16 Zoll, Außen 5 Packungen
12465610 1/16 Stecker 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12646185 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 11000339
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbindungsleitungen unterschiedlicher Größe. Cytiva Life Sciences™ PEEK Unions sind ein wichtiges Zubehör für verschiedenste wissenschaftliche Anwendungen.
  • Packungsgröße 5
  • Die Stecker sind schwarz, wenn sie gesondert bestellt werden.
  • Hergestellt aus Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungsstück
Anschlüsse 1/16 in. Weiblich bis 1/16 in. Weiblich
Material PEEK