Beschreibung
Erzielen Sie mit den äußerst inerten Thermo Scientific™ PEEKsil™ Kapillarschläuchen ausgezeichnete chemische Kompatibilität und sehr geringe Verschleppung zur Verbesserung der Flüssigchromatographie (Liquid Cchromatography, LC). Diese bestehen aus Quarzglas-Präzisionsschläuchen mit PEEK-Beschichtung und 1/16 in. Außendurchmesser PEEK ist gegen hohe Drücke widerstandsfähig. PEEKsil Schläuche eignen sich ideal für Kapillar-HPLC- und LC-Massenspektrometrie (MS). Die sehr glatte Innenfläche sorgt für ausgezeichnete Durchflusseigenschaften und sehr geringe Verschleppung. Sie ist mit den meisten organischen Lösungsmitteln kompatibel und in den meisten Standard-Chromatographiesystemen anwendbar.
- Die Schläuche sind steif; nicht empfohlen für Anwendungen, in denen das Verbiegen der Schläuche erforderlich ist
- Verwenden Sie nur die zugeschnittenen Längen; ein Schneiden der Schläuche nach dem Erhalt kann zu Schäden daran führen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | HPLC, LC/MS |
| Typ | Kapillarschlauch |
| Beschreibung | 0,007 in. Innendurchmesser; 50 cm Länge |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, LC/MS |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,007 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,18 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,588 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 ft. 8 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 cm |
| Mehr anzeigen |