Learn More
Invitrogen™ PEF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1340)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557552
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30275341
  • 580.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PEF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2. PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2 (PDCD6) (Kitaura et al., 2001 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEF1
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
PEF1
2600002E23Rik; ABP32; PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain; Pef1; PEF1A; Peflin; peflin; LOW QUALITY PROTEIN: peflin; penta-EF hand domain containing 1; penta-EF hand domain-containing protein 1; penta-EF-hand domain containing 1; UNQ1845/PRO3573; zgc:100787
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
297900, 553115, 67898
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB1340
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q641Z8, Q8BFY6, Q9UBV8
PEF1
A synthesized peptide derived from human PEF1 (aa 101-135).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Zertifikate
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.