Learn More
Invitrogen™ PEF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1340)
Artikelnummer. 30276302
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276302 20 μL 20 Mikroliter
30275341 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30276302
Marke: Invitrogen™ MA557553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
PEF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2. PEF1 is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF-hand (PEF) protein family, which includes the calpain small subunit (CAPNS1), sorcin (SRI), grancalcin (GCA), and ALG2 (PDCD6) (Kitaura et al., 2001 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PEF1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1340
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PEF1
Gen-Zugriffsnummer Q641Z8, Q8BFY6, Q9UBV8
Gen-Alias 2600002E23Rik; ABP32; PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain; Pef1; PEF1A; Peflin; peflin; LOW QUALITY PROTEIN: peflin; penta-EF hand domain containing 1; penta-EF hand domain-containing protein 1; penta-EF-hand domain containing 1; UNQ1845/PRO3573; zgc:100787
Gensymbole PEF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PEF1 (aa 101-135).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 297900, 553115, 67898
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG