Learn More
Bode Chemie™ Peha-Soft™ Nitrile White Powder-Free Glove
Click to view available options
Größe:
XS
M
L
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Latexfreie Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilgummi, puderfrei
- Einfach anzuziehen durch die chlorierte Innenbeschichtung
- Texturierter Fingerbereich für optimalen Halt
- Hochelastisch und besonders reißfest
- Ausgezeichnete Passform und ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
- Zum beidhändigen Tragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 455 und EN 374 |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Gesundheitswesen, Labor |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Größe | XS |