Learn More
Hanna Instruments™ pH-Kombinationselektroden mit Gelfüllung für PEI-Körper
Beschreibung
- PEI-Körper, pH-Elektrode mit doppeltem Diaphragma mit einem BNC-Verbindungsstück
- Elektrode mit einzelnem Keramikdiaphragma in der äußeren Referenzzelle
- Kugelförmiger pH-Messteil besteht aus Allzweckglas, der durch eine Erweiterung des beständigen PEI-Körpers geschützt wird
- Durchdachtes Design, das ideal für die Anwendung vor Ort und allgemeine Zwecke geeignet ist
- Verwendet Allzweckglas, sphärischen Balg, Körper aus Polyetherimid (PEI), eine Glasmasse und Doppeldiaphragma
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| pH-Bereich | 0 bis 13 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |