Learn More
Pelargonidin, TRC
Artikelnummer. 30135207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135207 100 mg 100 Milligramm
30005227 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP218500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-04-3
Summenformel C15 H11 O5 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Synonym 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,4',5,7-tetrahydroxy-, chloride (8CI), Pelargonidin (6CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, Pelargonidin chloride, Pelargonidol chloride
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Chromenylium-3,5,7-Triol; Chlorid
SMILES [Cl-].Oc1ccc(cc1)c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pelargonidin Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Formelmasse 306.0295
Reinheit (%) >95%