Learn More
Memmert™ Kühlinkubator mit Peltier-Kühlung, 384 L, Edelstahl
Artikelnummer. 15981300 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. unitSize
15981300 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15981300
Marke: Memmert™ IPP400
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 18 °C bis 90 °C
  • Intuitives und anwenderfreundliches Menü
  • Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Speziell angepasstes Heizkonzept für eine präzise und homogene Temperaturregelung
  • Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
  • Doppeltüren serienmäßig für alle Modelle: Vermeidung von Verschmutzung und Temperaturabfall und gleichzeitig optimale Sicht auf die empfindliche Last durch großflächige Innentüren aus Glas
  • Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für eine schnelle Energieübertragung und eine optimale Temperaturverteilung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 384 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Material Stainless Steel, Zinc-plated Steel
Temperaturbereich (metrisch) 18°C to 90°C
Typ Gekühlter Inkubator
Ausführung der Tür Inner glass doors
Enthält 2 stainless steel electropolished grids
Modell IPP400
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 640 x 1200 mm
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz