Learn More
Agilent BioTek Peltier-Kühlmodul
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
:
Kühlmodul
Beschreibung
- Das Peltier-Kühlmodul ermöglicht eine schnelle Abkühlung im Innenraum nach der Inkubation, um ein effizientes Umschalten zwischen mehreren Anwendungen ohne unerwünschte Temperatureinflüsse zu ermöglichen
- Für temperaturempfindliche Assays, die typischerweise bei Umgebungs- oder Raumtemperatur durchgeführt werden, behält das Kühlmodul die Umweltstabilität innerhalb der Cytation bei und ermöglicht so einen Anstieg der Umgebungstemperatur um 1 Grad, unabhängig von externen und internen Temperaturschwankungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cytation 5 und Cytation 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Fluoreszenz ELISA, Proteinquantifizierung, Nukleinsäurequantifizierung |