Learn More
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset
Artikelnummer. 15739997
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Funk-Headset
Verstärkter Sicherheitshelm, Funkhörer-Headset
Modell:
Befestigter Sicherheitshelm
Kopfband
Gewicht (metrisch):
400 g
430 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Modell Gewicht (metrisch) unitSize
15739997 Verstärkter Sicherheitshelm, Funkhörer-Headset Befestigter Sicherheitshelm 430 g 1 Stück
15779987 Funk-Headset Kopfband 400 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15739997 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000108538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 €
    149.32 € / 1 Stück
    Sparen 69.68 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset mit integriertem FM-Radio und einer schallpegelabhängigen Funktion zur Verbesserung der Sicherheit und Motivationssteigerung von Trägern in lärmbelasteter Umgebung.
  • Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig Radio
  • Ausgezeichneter FM-Radioempfang
  • Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
  • 3,5 mm-Stereo-Audioeingangsstecker für den Anschluss externer Geräte
  • Betriebszeit ca. 70 Stunden
  • Dank des Flex-Systems müssen Sie das Kabel nur austauschen, wenn Sie Ihren Funkgerätehersteller aktualisieren oder ändern, das teure Teil, das Headset, kann weiterverwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verstärkter Sicherheitshelm, Funkhörer-Headset
Modell Befestigter Sicherheitshelm
Geräuschpegel 30 dB
Gewicht (metrisch) 430 g
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung