Learn More
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz, Grün
Artikelnummer. 13489928 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
X1A, Überkopf
X1P3E, Schutzhelm
CSA Z94.2:
Klasse A
Klasse B
dielektrisch:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell CSA Z94.2 dielektrisch Packungsgröße
13489928 X1P3E, Schutzhelm Klasse B Nein 1 Paar
13479918 X1A, Überkopf Klasse A Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13489928 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00 €
    23.27 € / 1 Paare
    Sparen 53.73 €
    69% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X1 sind unsere Gehörschützer in Leichtbauweise. Sie verfügen über bequeme, weiche Ohrkissen.
  • Reduziert den Geräuschpegel um bis zu 26 dB
  • P3E-Version mit Helmmontage und robusten Metallarmen
  • Die Farbcodierung ermöglicht es, problemlos den Grad des Gehörschutzes zu erkennen
  • Schlanke Ohrmuscheln bieten verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen
  • Breite, weiche Ohrkissen sorgen beim Träger bzw. der Trägerin für ein angenehmes Tragegefühl
  • Die Ohrmuscheln aus ABS-Kunststoff sind hart, hochfest und stoßfest
  • Die weiche äußere Ohrmuschelbeschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) schützt vor Abrieb und Stößen
  • Das moderne, schlanke Design und die flachen Schalen fördern die Akzeptanz der Anwender, den Tragekomfort und die Konformität
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Grün
ANSI S3.1974 Ja
Polstermaterial Schaumstoff
CSA Z94.2 Klasse B
Polsterfarbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für eine Vielzahl von industriellen Schutzhelmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbundveredelung, Fertigbearbeitung, Schleifen, Geräteeinsatz, Lackvorbereitung, Lackierung, Schweißen
Modell X1P3E, Schutzhelm
Paare pro Packung Je 1
Rauschunterdrückung (NRR) 21 dB
Produkttyp Serie X1
dielektrisch Nein