Learn More
3M™ Peltor™ Optime™ III Ohrenschützer
Artikelnummer. 15759697 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
H540A-461-GB, Kopfband
H540B-474-GB, Nackenband
H540P3AF-413-SV, Helmmontiert
H540P3B-413-SV, Helmmontiert
H540P3E-413-SV, Helmmontiert
H540P3G-413-SV, Helmmontiert
H540P3H-413-SV, Helmmontiert
H540P3K-413-SV, Helmmontiert
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15759697 H540A-461-GB, Kopfband 10 Stück
15739017 H540P3E-413-SV, Helmmontiert 20 Stück
15709737 H540P3AF-413-SV, Helmmontiert 6 Stück
15709927 H540B-474-GB, Nackenband 20 Stück
15789917 H540P3H-413-SV, Helmmontiert 20 Stück
15789947 H540P3B-413-SV, Helmmontiert 20 Stück
15799917 H540P3K-413-SV, Helmmontiert 20 Stück
15799947 H540P3G-413-SV, Helmmontiert 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15759697 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000038211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 €
    333.92 € / 10 Stück
    Sparen 143.08 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ PELTOR™ Optime™ III Ohrenschützer sind ein Hochleistungs-Gehörschutz, der für den Einsatz in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken entwickelt wurde.
  • Idealer Gehörschutz gegen Lärm in extrem lauten Umgebungen wie Flughäfen, Maschinenräumen, Kraftwerken und Druckwerken
  • Die Doppelgehäuse-Technologie hilft, die Resonanzwirkung zu minimieren
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
  • Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hohe Sichtbarkeit
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 352-3:2002
Modell H540A-461-GB, Kopfband
Rauschunterdrückung (NRR) 35 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Nein