Learn More
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset
Artikelnummer. 15750098 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geräuschpegel:
31 dB
32 dB
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geräuschpegel Packungsgröße
15750098 31 dB 10 Stück
15740098 32 dB 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750098 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100089440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1143.05 €
    794.56 € / 10 Stück
    Sparen 348.49 €
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset schützt Sie vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das integrierte AM/FM-Radio zu hören.
  • Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig AM/FM-Radio mit integrierter Antenne
  • Digitale Sendersuche und sprachgesteuertes Menüsystem mit angekündigten Frequenzen
  • 3,5 mm Stereoeingang (nur zum Hören, beschränkt auf 82 dB) für den Anschluss externer Geräte (z. B. Mobiltelefon, Radio, Wechselsprechgerät und iPod)
  • Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen.
  • Um die Korrosion durch Schweiß zu verringern, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Kapsel
  • Im Headset können bis zu 5 Sender gespeichert werden
  • Erhältlich in der Version mit Kopfbügel und mit Helmbefestigung (schwarz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Funk-Headset
Modell HRXS221P3E
Geräuschpegel 31 dB