Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset
Click to view available options
Modell:
MRX21A4WS6., Kopfband
MRX21P3E4WS6., Helmbefestigung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Der abschwächende Gehörschutz ist in zwei Ausführungen erhältlich: Kopfbügel oder Sicherheitshelm-Aufsatz
- Noise-Cancelling-Mikrofon mit Arm für klare Sprachtransmission in lauten Umgebungen
- Pegelabhängige Funktion, mit der Umgebungsgeräusche gehört werden und das auditive Situationsbewusstsein verbessert wird
- Anschluss an eine iOS- und Android-kompatible mobile App, 3MTM Connected Equipment, zur einfachen Einrichtung und Anpassung des Headsets. Die App kann im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.
- Mit der mobilen App können Sie Erinnerungen erhalten, wann Ersatzpolster (Hygieneset) ausgetauscht werden müssen, und die Häufigkeit dieser Warnungen auswählen
- Push-to-Listen-Funktion für einfaches und sofortiges Hören Ihrer Umgebung
- Sprachgesteuertes Feedback nach der Einstellung. Sie müssen das Headset nicht abnehmen, um Einstellungen vornehmen zu können
- Das Headset schaltet sich nach vier Stunden Nichtgebrauch automatisch aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern
- Austauschbare Polster (Hygieneset) und Hüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | MRX21P3E4WS6., Helmbefestigung |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 30 dB |
| Angaben zur Kommunikation | Kompatibel mit der mobilen App |