Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset
Artikelnummer. 15719727 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MT53H7A4410WS5
MT53H7B4410WS5
MT53H7P3E4410WS5
Enthält:
Helmbefestigung
Kopfband
Nackenbügel
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Enthält Packungsgröße
15719727 MT53H7A4410WS5 Kopfband 1 Stück
15700038 MT53H7P3E4410WS5 Helmbefestigung 1 Stück
15710038 MT53H7B4410WS5 Nackenbügel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15719727 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000039729
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset erweitert die schnurlose Kommunikation um einen Schritt, indem es eine Bluetooth™-Verbindung zum Funkgerät hinzufügt.
  • Gehörschutz während Sie Anrufe drahtlos annehmen oder in lauten Umgebungen Radio hören
  • Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
  • Mit der Bluetooth™ Technologie zur Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Telefongespräche direkt über das Headset führen
  • Schnurlose Bluetooth™-Reichweite bis zu 10 m (Klasse 2)
  • Telefongespräche können gleichzeitig mit einem Anruf über das Funkgerät geführt werden
  • Kommunikation auf 8 Kanälen im PMR 446 MHz-Band
  • 38 Unterkanäle ermöglichen Anwendern die individuelle Kommunikation über denselben Kanal
  • Integriertes Mikrofon mit Geräuschminimierung
  • Automatische Abschaltung nach zwei Stunden bei Nichtgebrauch, um Batterien zu schonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Headset
Enthält Kopfband
Modell MT53H7A4410WS5
Geräuschpegel 30 dB