Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ XP Bluetooth™-Headset
Artikelnummer. 15709997
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Helmmontiert
Kopfband
Nackenband
Rauschunterdrückung (NRR):
30 dB
31 dB
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Rauschunterdrückung (NRR) unitSize
15709997 Helmmontiert 30 dB 1 Stück
15719997 Nackenband 31 dB 1 Stück
15729737 Kopfband 31 dB 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15709997 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000108510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ PELTOR™ WS™ XP Bluetooth™-Headset kann bis zu 10 Meter entfernt und außerhalb des sichtbaren Bereichs sein, ohne dass der Kontakt verloren geht.
  • Schützen Sie Ihr Gehör, während Sie Anrufe drahtlos tätigen oder Musik streamen
  • Mit der Bluetooth™ Technologie zur Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Telefongespräche direkt über das Headset führen
  • Hochgradig dämpfende Schalen mit optimiertem akustischen Design und ausgezeichnetem Raum für die Ohren für bestmögliche Klangqualität und Komfort
  • Elektret-Sprechmikrofon mit effektiver Rauschunterdrückung für klare und zuverlässige Kommunikation
  • Mikrofon mit Schnellpositionierung für eine einfache Handhabung
  • Lautstärke- und Antworttaste an der Schale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Zertifizierung/Konformität CE Approved
Rauschunterdrückung (NRR) 30 dB
Produkttyp Bluetooth™ Headset
Modell Helmmontiert