missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ PELTOR™ WS™ XP Bluetooth™-Headset

Artikelnummer. 15719997
Click to view available options
Modell:
Helmmontiert
Kopfband
Nackenband
Rauschunterdrückung (NRR):
30 dB
31 dB
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15719997

Marke: 3M™ 7000108511

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3M™ PELTOR™ WS™ XP Bluetooth™-Headset kann bis zu 10 Meter entfernt und außerhalb des sichtbaren Bereichs sein, ohne dass der Kontakt verloren geht.

  • Schützen Sie Ihr Gehör, während Sie Anrufe drahtlos tätigen oder Musik streamen
  • Mit der Bluetooth™ Technologie zur Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Telefongespräche direkt über das Headset führen
  • Hochgradig dämpfende Schalen mit optimiertem akustischen Design und ausgezeichnetem Raum für die Ohren für bestmögliche Klangqualität und Komfort
  • Elektret-Sprechmikrofon mit effektiver Rauschunterdrückung für klare und zuverlässige Kommunikation
  • Mikrofon mit Schnellpositionierung für eine einfache Handhabung
  • Lautstärke- und Antworttaste an der Schale
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Black
Zertifizierung/Konformität CE Approved
Rauschunterdrückung (NRR) 31 dB
Produkttyp Bluetooth™ Headset
Modell Nackenband
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt