Learn More
3M™ PELTOR™ Gehörschutz Serie X5
Artikelnummer. 15650236 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
X5A, Überkopf
X5P3E, Schutzhelm
dielektrisch:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell dielektrisch Packungsgröße
15650236 X5P3E, Schutzhelm Nein 1 Stück
15640236 X5A, Überkopf Ja 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15650236 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 €
    38.44 € / 1 Stück
    Sparen 113.56 €
    74% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PELTOR™ Gehörschutz der Serie X5 vereint speziell formulierten Schaumstoff mit innovativer Abstandshalter- und Polstergestaltung und ist ideal für Umgebungen mit sehr geringer Lärmbelastung.
  • Beispiellose Dämpfung ohne doppelten Schutz
  • Erhältlich als Kopfbügel- oder helmbefestigtes Modell
  • Das Design mit zwei Kopfbügeln reduziert die Wärmeentwicklung durch eine gute Passform und Balance.
  • Die Kombination neuer Technologien sorgt für mehr Platz im Inneren der Ohrpolster und damit für eine bequemere Passform
  • Die Drehpunkte der Ohrpolster lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
  • Dielektrisch (nur Modelle X5A und X5P5E)
  • Kompatibilität mit Helmen (Modelle X5P3E und X5P5E)
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Grau
ANSI S3.1974 Ja
Polstermaterial Schaumstoff
CSA Z94.2 Klasse AL
Polsterfarbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für eine Vielzahl von industriellen Schutzhelmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewerbliches Gebäude, Bauwesen, schwere Infrastruktur, industrielle Instandhaltung
Modell X5P3E, Schutzhelm
Paare pro Packung Je 1
Rauschunterdrückung (NRR) 31 dB
Produkttyp Serie X5
dielektrisch Nein