Learn More
3M™ Peltor™ X-Series Gehörschutz
Beschreibung
- Beispiellose Dämpfung ohne doppelten Schutz
- Erhältlich als Kopfbügel- oder helmbefestigtes Modell
- Das Design mit zwei Kopfbügeln reduziert die Wärmeentwicklung durch eine gute Passform und Balance.
- Die Kombination neuer Technologien sorgt für mehr Platz im Inneren der Ohrpolster und damit für eine bequemere Passform
- Die Drehpunkte der Ohrpolster lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
- Dielektrisch (nur Modelle X5A und X5P5E)
- Kompatibilität mit Helmen (Modelle X5P3E und X5P5E)
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Spécification
Spécification
| Farbe | Schwarz |
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Polstermaterial | Schaumstoff |
| CSA Z94.2 | Klasse AL |
| Polsterfarbe | Schwarz |
| Kopfgurtmaterial | Draht |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbundveredelung, Schleifen, Geräteeinsatz, Papiermühlen, Steinbrucharbeiten, Transport, Schweißen |
| Modell | X5A, Überkopf |
| Paare pro Packung | Je 1 |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 31 dB |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?