Learn More
Pemetrexed disodium hemipenta hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466326 100 mg 100 Milligramm
16461706 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16466326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13781
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pemetrexed disodium hemipenta hydrate is a novel antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of LY231514 are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Pemetrexed disodium hemipenta hydrate is a novel antifolate, the Ki values of the pentaglutamate of LY231514 are 1.3, 7.2, and 65 nM for inhibits thymidylate synthase (TS), dihydrofolate reductase (DHFR), and glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFT), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pemetrexed disodium hemipenta hydrate
CAS 357166-30-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24N5Na2O8.5
Menge 100 mg
Synonym LY231514 disodium hemipenta hydrate
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (193.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC[C@@H](C(O[Na])=O)NC(C1=CC=C(CCC2=CNC(N=C(N)N3)=C2C3=O)C=C1)=O.[2.5H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 516.41
Formelmasse 516.41
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death