Learn More
UVP Pen-Ray™ Gaslampenfüllung
Artikelnummer. 12863818
Ansicht ändern
Click to view available options
Gasfüllung:
Neon
Neon-Quecksilber
Xenon
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gasfüllung Packungsgröße
12863818 Xenon 1 Stück
12853818 Neon-Quecksilber 1 Stück
12843818 Neon 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12863818 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 90001701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.62 €
    307.18 € / 1 Stück
    Sparen 63.44 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Specifications
Gasfüllung Xenon
Spannung 500 V
Wavelength 254 nm
Länge (metrisch) 117,3 mm
Material Quarz
Produkttyp Pen Ray