Learn More
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17368573 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Artikelnummer. 17368573
Marke: MP Biomedicals 091670246
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml) ist eine doppelte Antibiotikalösung mit 10.000 Einheiten/ml Penicillin und 10.000 μg/ml Streptomycin.
  • Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen.
  • Diese Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin und 10.000 μg/ml Streptomycin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 10.000 IU/ml Penicillin, 10 mg/ml Streptomycin
Menge 20 mL
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.