Learn More
Pen-Strep (10.000 IE/ml, 10 mg/ml), MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Description
- Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen.
- Diese Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin und 10.000 μg/ml Streptomycin.
Specifications
Specifications
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Konzentration | 10.000 IU/ml Penicillin, 10 mg/ml Streptomycin |
| Menge | 20 mL |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.