Learn More
Penciclovir-d4, TRC
Artikelnummer. 30414676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414676 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30414676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22150225MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penciclovir-d4
CAS 1020719-72-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H4 H11 N5 O3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(C(CO)CO)C([2H])([2H])n1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC-Name 2-Amino-9-[1,1,2,2-tetradeuterio-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 257.28
Formelmasse 257.1426
Reinheit (%) >95