Learn More
Sampling Systems™ Pendelbecher
Artikelnummer. 17932042 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Skala:
Ja
Nein
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Skala Material unitSize
17932042 250 ml Ja Polypropylen 1 Stück
17902122 500 ml Nein Polypropylen 1 Stück
17922042 1 l Nein Edelstahl 1 Stück
17942042 1 l Nein Polypropylen 1 Stück
17972042 2 l Nein Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17932042 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5065C252
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pendelbecher schwingen automatisch in die horizontale Position, wodurch die Gefahr des Verschüttens Ihrer Wasserproben bei der Verwendung des TeleScoops deutlich verringert wird.
  • Teleskopprobennehmer werden häufig zur Entnahme von Oberflächenproben aus Flüssen, Teichen und Seen verwendet.
  • Dank einer großen Auswahl an Anbauteilen eignet sich der TeleScoop ideal für die meisten Anwendungen.
  • Die Aufsätze sind austauschbar und rasten einfach ein.
Spezifikation
Produkttyp Abstrichvorlage
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 250 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Skala Ja