Learn More
Sampling Systems™ Pendelbecher
Artikelnummer. 17942042 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Skala:
Ja
Nein
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Skala Material Packungsgröße
17942042 1 l Nein Polypropylen 1 Stück
17932042 250 ml Ja Polypropylen 1 Stück
17902122 500 ml Nein Polypropylen 1 Stück
17922042 1 l Nein Edelstahl 1 Stück
17972042 2 l Nein Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17942042 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 5065C1002
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Pendelbecher schwingen automatisch in die horizontale Position, wodurch die Gefahr des Verschüttens Ihrer Wasserproben bei der Verwendung des TeleScoops deutlich verringert wird.
  • Teleskopprobennehmer werden häufig zur Entnahme von Oberflächenproben aus Flüssen, Teichen und Seen verwendet.
  • Dank einer großen Auswahl an Anbauteilen eignet sich der TeleScoop ideal für die meisten Anwendungen.
  • Die Aufsätze sind austauschbar und rasten einfach ein.
Spezifikation
Produkttyp Abstrichvorlage
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 l
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Skala Nein