Learn More
Fisherbrand™ PH-ELEKTRODE EINSTICHMESSUNG BNC BNC
Artikelnummer. 11798452 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
Länge (metrisch):
25 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11798452 BNC-Anschluss 25 mm 5 mm 1 Stück
11788462 DIN 75 mm 12 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11798452
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
  • verstärkt
  • Ausgezeichnet für Fleisch, Käse, Fisch, Obst
  • Elektrolyt KCI 3M + AgCl
  • pH-Bereich von 0 bis 12
  • Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
pH-Bereich 0 bis 12
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Spitzentyp Standard
Länge (metrisch) 25 mm
Durchmesser (metrisch) 5 mm