Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Einstechsonden
Artikelnummer. 10207790
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10207790
Marke: Ebro Electronic™ 13410674
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einstechfühler zur Temperaturmessung von zähplastischen Massen wie Asphalt, Bitumen oder Böden.
Typ: TPN 230: NiCr-Ni Einstechfühler bis 500°C, φ 2,1mm, NL 100mm, 1m Silikonkabel fest angeschlossen, Lemo-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 2,1 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Penetration probe, temperature measurement of viscoplastic masses such as asphalt, bitumen
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Modell TPN 230
Sondentyp Eindringen
Gewicht (metrisch) 0.12 kg
Produkttyp Einstechfühler
Max. Temperatur (metrisch) 500°C
Min. Temperatur (metrisch) 500 °C
Temperaturbereich (metrisch) 500 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) TFN 520
Breite (metrisch) 100 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis