Learn More
Penicillin-G-Kaliumsalz, Fisher BioReagents
Marke: Fisher Bioreagents BP914-100
Weitere Details : CAS : 113-98-4 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Polyflasche; 100 ml
- Penicillin G ist ein Schmalspektrum-Antibiotikum, das gegen grampositive Bakterien wirksam ist
- Nützlich zur Vermeidung mikrobieller Kontamination in Gewebekulturanwendungen
- Wikt antibiotisch durch Hemmung der Zellwandsynthese
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Spezifikation
Penicillin G Potassium Salt | |
Fest | |
5.5 to 7.5 | |
≥85 % | |
C33H36ClKN4O4S2 | |
15, 7203 | |
Inclusive between 1440μg/mg | |
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M | |
Kalium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat | |
23664709 | |
372.47 | |
Weiß |
Penicillin-G Potassium Salt | |
113-98-4 | |
214°C | |
< 1.5% | |
MFCD00036193 | |
Poly-Flasche | |
Benzylpenicillin potassium salt | |
[K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
691.34 | |
CHEBI:7963 | |
≥85% | |
100 mU |
Sicherheit und Handhabung
- Penicillin-G potassium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.