missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penicillin G-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7042828
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15466059

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63901.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hemmt die bakterielle Zellwandsynthese

Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Penicillin G-Kaliumsalz wird als Zellkulturzusatzstoff für Antibiotika verwendet. Zur Hemmung der Synthese bakterieller Zellwände durch Hemmung des Peptidoglykan-Ketten-Querbelags der Zellwand. Es ist das Arzneimittel der ersten Wahl für Streptokokken der Gruppen A, B, C und G, Streptokokken der Nichtenterokokken Gruppe D, Streptokokken der Viridiangruppe und Nichtpenicillinase, die Staphylokokken produziert. Das Kaliumsalz wurde zur Untersuchung von Murosomen von Staphylokokken und der Penicillin-induzierten Lyse von Streptococcus mutans verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Methanol, Ethanol (sparsam) und Alkohol. Unlöslich in Chloroform.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 113-98-4
Summenformel C33H36ClKN4O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 691.34
MDL-Nummer MFCD00036193
InChI-Schlüssel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-Name Kalium [3-(2-Chlor-10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-Phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Penicillin G potassium salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 3832841
Merck Index 14,7094
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 372.48

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt