Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin G-Natriumsalz, 98 %
Artikelnummer. 15525166 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15525166
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455690010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
  • Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
  • Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
  • Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
  • It can also be used to prevent infection in research animals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-57-8
Summenformel C16H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 356.372
InChI-Schlüssel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-Phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin G sodium salt
Typ Penicillin G Sodium Salt
pH 5.0 to 7.5
Infrarotspektrum Authentic
Spezifische Drehung +293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 356.37
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.