Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin G-Natriumsalz, 98 %
Product Code. 15545166 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
15545166 25 g 25 Gramm
15525166 1 g 1 Gramm
15535166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15545166 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 455690250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    91.65 € / 25 Gramm
    Sparen 18.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
  • Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
  • Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
  • Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
  • It can also be used to prevent infection in research animals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-57-8
Summenformel C16H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 356.372
InChI-Schlüssel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-Phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Penicillin G sodium salt
Typ Penicillin G Sodium Salt
pH 5.0 to 7.5
Infrarotspektrum Authentic
Spezifische Drehung +293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 356.37
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin G sodium salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.