Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin G-Natriumsalz, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
- Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
- Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
- Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
- It can also be used to prevent infection in research animals
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Penicillin G sodium salt |
| Typ | Penicillin G Sodium Salt |
| pH | 5.0 to 7.5 |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Spezifische Drehung | +293° to +303° (20°C, 589nm) (c=2, H2O) |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| Formelmasse | 356.37 |
| Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Penicillin G sodium salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.